5-Bromo-2-cyclobutoxypyrimidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471698-1G OR471698-250MG OR471698-5G
APOSOR471698-1GEA 4900 DKK
APOSOR471698-1G APOSOR471698-250MG APOSOR471698-5G
5-Bromo-2-cyclobutoxypyrimidine 95%
5-Bromo-2-cyclobutoxypyrimidine
Formel: C₈H₉BrN₂O
Molekylvægt: 229.074 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16618818
CAS-nummer: 1260833-40-6