4-Amino-3,5-dichloro-2-methylpyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471695-1G OR471695-250MG
APOSOR471695-1GEA 1200 DKK
APOSOR471695-1G APOSOR471695-250MG
4-Amino-3,5-dichloro-2-methylpyridine 97%
4-Amino-3,5-dichloro-2-methylpyridine
Formel: C₆H₆Cl₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00160307
CAS-nummer: 195045-26-2