5-Methoxy-4-[(4-methoxybenzyl)oxy]-2-nitrobenzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Methoxy-4-((4-methoxybenzyl)oxy)-2-nitrobenzoic acid
OR471691-10G OR471691-1G OR471691-5G
APOSOR471691-10GEA 840 DKK
APOSOR471691-10G APOSOR471691-1G APOSOR471691-5G
5-Methoxy-4-[(4-methoxybenzyl)oxy]-2-nitrobenzoic acid 97%
5-Methoxy-4-[(4-methoxybenzyl)oxy]-2-nitrobenzoic acid
Formel: C₁₆H₁₅NO₇
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28144964
CAS-nummer: 1643979-88-7