Methyl 5-chloroindole-3-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471689-1G OR471689-250MG OR471689-5G
APOSOR471689-1GEA 436 DKK
APOSOR471689-1G APOSOR471689-250MG APOSOR471689-5G
Methyl 5-chloroindole-3-carboxylate 97%
Methyl 5-chloroindole-3-carboxylate
Formel: C₁₀H₈ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06203871
CAS-nummer: 172595-67-4