1-Benzyl-4-methyl-3-(methylamino)piperidine dihydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471680-10G OR471680-1G OR471680-5G
APOSOR471680-10GEA 763 DKK
APOSOR471680-10G APOSOR471680-1G APOSOR471680-5G
1-Benzyl-4-methyl-3-(methylamino)piperidine dihydrochloride 97%
1-Benzyl-4-methyl-3-(methylamino)piperidine dihydrochloride
Formel: C₁₄H₂₂N₂·2ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09475546
CAS-nummer: 1228879-37-5