Methyl 6-bromoindole-3-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471662-1G OR471662-5G
APOSOR471662-1GEA 216 DKK
APOSOR471662-1G APOSOR471662-5G
Methyl 6-bromoindole-3-carboxylate 97%
Methyl 6-bromoindole-3-carboxylate
Formel: C₁₀H₈BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09836005
CAS-nummer: 868656-97-7