3-Amino-3-(2-naphthyl)propionic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471651-25G OR471651-5G
APOSOR471651-25GEA 1470 DKK
APOSOR471651-25G APOSOR471651-5G
3-Amino-3-(2-naphthyl)propionic acid 95%
3-Amino-3-(2-naphthyl)propionic acid
Formel: C₁₃H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01871322
CAS-nummer: 129042-57-5