7-Bromo-5-methylindoline-2,3-dione
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471591-1G OR471591-5G
APOSOR471591-1GEA 1230 DKK
APOSOR471591-1G APOSOR471591-5G
7-Bromo-5-methylindoline-2,3-dione
7-Bromo-5-methylindoline-2,3-dione
Formel: C₉H₆BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00462954
CAS-nummer: 108938-16-5