Methyl 1-(tert-butoxycarbonyl)-4-methoxyindoline-6-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471587-250MG OR471587-1G
APOSOR471587-250MGEA 3370 DKK
APOSOR471587-250MG APOSOR471587-1G
Methyl 1-(tert-butoxycarbonyl)-4-methoxyindoline-6-carboxylate
Methyl 1-(tert-butoxycarbonyl)-4-methoxyindoline-6-carboxylate
Formel: C₁₆H₂₁NO₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30723198
CAS-nummer: 928771-49-7