2-Amino-4-bromobenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471584-1G OR471584-5G
APOSOR471584-1GEA 183 DKK
APOSOR471584-1G APOSOR471584-5G
2-Amino-4-bromobenzyl alcohol
2-Amino-4-bromobenzyl alcohol
Formel: C₇H₈BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07779492
CAS-nummer: 946122-05-0