3-(Fmoc-amino)-3-(1-Boc-3-piperidyl)propanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471583-1G OR471583-250MG OR471583-5G
APOSOR471583-1GEA 0 DKK
APOSOR471583-1G APOSOR471583-250MG APOSOR471583-5G
3-(Fmoc-amino)-3-(1-Boc-3-piperidyl)propanoic acid
3-(Fmoc-amino)-3-(1-Boc-3-piperidyl)propanoic acid
Formel: C₂₈H₃₄N₂O₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03425249
CAS-nummer: 372144-11-1