2-Amino-4-methylnicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR471581-1G OR471581-250MG
APOSOR471581-1GEA 3860 DKK
APOSOR471581-1G APOSOR471581-250MG
2-Amino-4-methylnicotinic acid
2-Amino-4-methylnicotinic acid
Formel: C₇H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03427667
CAS-nummer: 38076-82-3