1-Methylimidazole-5-boronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-imidazole
OR471575-1G OR471575-250MG
APOSOR471575-1GEA 763 DKK
APOSOR471575-1G APOSOR471575-250MG
1-Methylimidazole-5-boronic acid pinacol ester
1-Methylimidazole-5-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₀H₁₇BN₂O₂
Molekylvægt: 208.065 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11846349
CAS-nummer: 942070-72-6