2-Chloro-3-iodopyrazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471572-1G OR471572-5G
APOSOR471572-1GEA 1330 DKK
APOSOR471572-1G APOSOR471572-5G
2-Chloro-3-iodopyrazine
2-Chloro-3-iodopyrazine
Formel: C₄H₂ClIN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09909706
CAS-nummer: 191340-85-9