Methyl 3-bromo-5-chloro-4-methylbenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471567-1G OR471567-250MG OR471567-5G
APOSOR471567-1GEA 4210 DKK
APOSOR471567-1G APOSOR471567-250MG APOSOR471567-5G
Methyl 3-bromo-5-chloro-4-methylbenzoate
Methyl 3-bromo-5-chloro-4-methylbenzoate
Formel: C₉H₈BrClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11557543
CAS-nummer: 203573-07-3