7-Iodofuro[3,2-c]pyridine-2-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471551-1G OR471551-250MG
APOSOR471551-1GEA 9940 DKK
APOSOR471551-1G APOSOR471551-250MG
7-Iodofuro[3,2-c]pyridine-2-carbaldehyde
7-Iodofuro[3,2-c]pyridine-2-carbaldehyde
Formel: C₈H₄INO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28127445
CAS-nummer: 342601-33-6