2,2-Dimethyl-N-(4-methyl-2-pyridyl)propionamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471550-1G OR471550-250MG OR471550-5G
APOSOR471550-1GEA 2980 DKK
APOSOR471550-1G APOSOR471550-250MG APOSOR471550-5G
2,2-Dimethyl-N-(4-methyl-2-pyridyl)propionamide
2,2-Dimethyl-N-(4-methyl-2-pyridyl)propionamide
Formel: C₁₁H₁₆N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00996305
CAS-nummer: 86847-77-0