2-Amino-4-isopropyl-5-methylthiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471541-1G OR471541-5G OR471541-250MG
APOSOR471541-1GEA 2980 DKK
APOSOR471541-1G APOSOR471541-5G APOSOR471541-250MG
2-Amino-4-isopropyl-5-methylthiazole
2-Amino-4-isopropyl-5-methylthiazole
Formel: C₇H₁₂N₂S
Molekylvægt: 156.249 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12784032
CAS-nummer: 101012-43-5