3-[2-(Boc-amino)ethoxy]phenylboronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471539-1G OR471539-5G OR471539-250MG
APOSOR471539-1GEA 2690 DKK
APOSOR471539-1G APOSOR471539-5G APOSOR471539-250MG
3-[2-(Boc-amino)ethoxy]phenylboronic acid pinacol ester
3-[2-(Boc-amino)ethoxy]phenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₉H₃₀BNO₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29055295
CAS-nummer: 1505516-19-7