2-Aminopyrazolo[1,5-a]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471538-1G OR471538-250MG OR471538-5G
APOSOR471538-1GEA 5350 DKK
APOSOR471538-1G APOSOR471538-250MG APOSOR471538-5G
2-Aminopyrazolo[1,5-a]pyridine
2-Aminopyrazolo[1,5-a]pyridine
Formel: C₇H₇N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19208536
CAS-nummer: 51119-05-2