3-(Cbz-aminomethyl)phenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471537-25G OR471537-5G
APOSOR471537-25GEA 7570 DKK
APOSOR471537-25G APOSOR471537-5G
3-(Cbz-aminomethyl)phenol
3-(Cbz-aminomethyl)phenol
Formel: C₁₅H₁₅NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14585006
CAS-nummer: 75383-61-8