Ethyl 3-(Boc-amino)pyrrolidine-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471535-1G OR471535-250MG
APOSOR471535-1GEA 9940 DKK
APOSOR471535-1G APOSOR471535-250MG
Ethyl 3-(Boc-amino)pyrrolidine-3-carboxylate
Ethyl 3-(Boc-amino)pyrrolidine-3-carboxylate
Formel: C₁₂H₂₂N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29055297
CAS-nummer: 1613023-56-5