N1-Boc-5-methoxy-1,2-benzenediamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR471532-1G OR471532-250MG
APOSOR471532-1GEA 2130 DKK
APOSOR471532-1G APOSOR471532-250MG
N1-Boc-5-methoxy-1,2-benzenediamine
N1-Boc-5-methoxy-1,2-benzenediamine
Formel: C₁₂H₁₈N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09701255
CAS-nummer: 362670-09-5