2-(Boc-amino)-4-methoxy-1-nitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471530-1G OR471530-250MG
APOSOR471530-1GEA 1900 DKK
APOSOR471530-1G APOSOR471530-250MG
2-(Boc-amino)-4-methoxy-1-nitrobenzene
2-(Boc-amino)-4-methoxy-1-nitrobenzene
Formel: C₁₂H₁₆N₂O₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28043790
CAS-nummer: 185428-55-1