5-Chloro-2,4-dimethoxypyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471528-5G OR471528-1G OR471528-250MG
APOSOR471528-5GEA 2730 DKK
APOSOR471528-5G APOSOR471528-1G APOSOR471528-250MG
5-Chloro-2,4-dimethoxypyrimidine
5-Chloro-2,4-dimethoxypyrimidine
Formel: C₆H₇ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD13619877
CAS-nummer: 123551-49-5