2-Chloro-N-[5-(dimethylamino)-2-nitrophenyl]-5-nitrobenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471527-1G OR471527-250MG OR471527-5G
APOSOR471527-1GEA 5050 DKK
APOSOR471527-1G APOSOR471527-250MG APOSOR471527-5G
2-Chloro-N-[5-(dimethylamino)-2-nitrophenyl]-5-nitrobenzamide
2-Chloro-N-[5-(dimethylamino)-2-nitrophenyl]-5-nitrobenzamide
Formel: C₁₅H₁₃ClN₄O₅
Molekylvægt: 364.741 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27918643
CAS-nummer: 1079264-82-6