2-(4-Bromo-1-pyrazolyl)ethyl Acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471518-1G OR471518-5G
APOSOR471518-1GEA 2300 DKK
APOSOR471518-1G APOSOR471518-5G
2-(4-Bromo-1-pyrazolyl)ethyl Acetate
2-(4-Bromo-1-pyrazolyl)ethyl Acetate
Formel: C₇H₉BrN₂O₂
Molekylvægt: 233.063 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14707271
CAS-nummer: 1215073-99-6