Ethyl 2-[trans-4-[(Ethylamino)methyl]cyclohexyl]acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471505-1G OR471505-250MG
APOSOR471505-1GEA 10370 DKK
APOSOR471505-1G APOSOR471505-250MG
Ethyl 2-[trans-4-[(Ethylamino)methyl]cyclohexyl]acetate
Ethyl 2-[trans-4-[(Ethylamino)methyl]cyclohexyl]acetate
Formel: C₁₃H₂₅NO₂
Molekylvægt: 227.343 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19105333
CAS-nummer: 669080-89-1