4,6-Dibromonicotinaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471502-1G OR471502-250MG OR471502-5G
APOSOR471502-1GEA 2760 DKK
APOSOR471502-1G APOSOR471502-250MG APOSOR471502-5G
4,6-Dibromonicotinaldehyde
4,6-Dibromonicotinaldehyde
Formel: C₆H₃Br₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18261845
CAS-nummer: 1211585-10-2