4'-Amino-2'-chloroacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471500-1G OR471500-250MG OR471500-5G
APOSOR471500-1GEA 2760 DKK
APOSOR471500-1G APOSOR471500-250MG APOSOR471500-5G
4'-Amino-2'-chloroacetophenone
4'-Amino-2'-chloroacetophenone
Formel: C₈H₈ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11848240
CAS-nummer: 72531-23-8