7-Bromo-4-methoxyindazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471499-1G OR471499-250MG OR471499-5G
APOSOR471499-1GEA 6040 DKK
APOSOR471499-1G APOSOR471499-250MG APOSOR471499-5G
7-Bromo-4-methoxyindazole
7-Bromo-4-methoxyindazole
Formel: C₈H₇BrN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22380217
CAS-nummer: 1337879-62-5