2-(Boc-amino)-1-methoxy-3-nitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471498-1G OR471498-250MG OR471498-5G
APOSOR471498-1GEA 1010 DKK
APOSOR471498-1G APOSOR471498-250MG APOSOR471498-5G
2-(Boc-amino)-1-methoxy-3-nitrobenzene
2-(Boc-amino)-1-methoxy-3-nitrobenzene
Formel: C₁₂H₁₆N₂O₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29049234
CAS-nummer: 1283176-56-6