Tetrakis(4-cyanophenyl)methane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471492-1G OR471492-250MG
APOSOR471492-1GEA 1560 DKK
APOSOR471492-1G APOSOR471492-250MG
Tetrakis(4-cyanophenyl)methane
Tetrakis(4-cyanophenyl)methane
Formel: C₂₉H₁₆N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29049230
CAS-nummer: 121706-21-6