2'-(1-Piperidinyl)acetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471487-1G OR471487-5G
APOSOR471487-1GEA 1540 DKK
APOSOR471487-1G APOSOR471487-5G
2'-(1-Piperidinyl)acetophenone
2'-(1-Piperidinyl)acetophenone
Formel: C₁₃H₁₇NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09755943
CAS-nummer: 39911-06-3