2-Chloro-6-methoxypurine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471479-1G OR471479-250MG
APOSOR471479-1GEA 1180 DKK
APOSOR471479-1G APOSOR471479-250MG
2-Chloro-6-methoxypurine
2-Chloro-6-methoxypurine
Formel: C₆H₅ClN₄O
Molekylvægt: 184.583 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20692004
CAS-nummer: 1198-46-5