6-Chloro-3-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471473-1G OR471473-250MG OR471473-5G
APOSOR471473-1GEA 5350 DKK
APOSOR471473-1G APOSOR471473-250MG APOSOR471473-5G
6-Chloro-3-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
6-Chloro-3-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Formel: C₇H₆ClN₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01085385
CAS-nummer: 370074-74-1