6-Chloro-2,3-bis(hydroxymethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR471469-1G OR471469-250MG
APOSOR471469-1GEA 5350 DKK
APOSOR471469-1G APOSOR471469-250MG
6-Chloro-2,3-bis(hydroxymethyl)pyridine
6-Chloro-2,3-bis(hydroxymethyl)pyridine
Formel: C₇H₈ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18643364
CAS-nummer: 220001-93-4