2-Chloro-7-hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471468-1G OR471468-250MG
APOSOR471468-1GEA 5350 DKK
APOSOR471468-1G APOSOR471468-250MG
2-Chloro-7-hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
2-Chloro-7-hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₆ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03160579
CAS-nummer: 519018-42-9