Methyl 3-bromo-5-chloro-2-methylbenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR471465-1G OR471465-250MG OR471465-5G
APOSOR471465-1GEA 4130 DKK
APOSOR471465-1G APOSOR471465-250MG APOSOR471465-5G
Methyl 3-bromo-5-chloro-2-methylbenzoate
Methyl 3-bromo-5-chloro-2-methylbenzoate
Formel: C₉H₈BrClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24108598
CAS-nummer: 1403597-45-4