Methyl 3-(4,6-Dichloro-5-pyrimidyl)butyrate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471458-1G OR471458-250MG OR471458-5G
APOSOR471458-1GEA 2980 DKK
APOSOR471458-1G APOSOR471458-250MG APOSOR471458-5G
Methyl 3-(4,6-Dichloro-5-pyrimidyl)butyrate
Methyl 3-(4,6-Dichloro-5-pyrimidyl)butyrate
Formel: C₉H₁₀Cl₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27943097
CAS-nummer: 1295516-49-2