4,7-Dihydroxyquinazoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471457-1G OR471457-5G
APOSOR471457-1GEA 812 DKK
APOSOR471457-1G APOSOR471457-5G
4,7-Dihydroxyquinazoline
4,7-Dihydroxyquinazoline
Formel: C₈H₆N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01823180
CAS-nummer: 16064-25-8