Methyl N-Cbz-3-piperidylacetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471455-1G OR471455-5G
APOSOR471455-1GEA 1920 DKK
APOSOR471455-1G APOSOR471455-5G
Methyl N-Cbz-3-piperidylacetate
Methyl N-Cbz-3-piperidylacetate
Formel: C₁₆H₂₁NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179007
CAS-nummer: 86827-08-9