2-(Boc-aminomethyl)benzyl Bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471454-1G OR471454-250MG OR471454-5G
APOSOR471454-1GEA 4520 DKK
APOSOR471454-1G APOSOR471454-250MG APOSOR471454-5G
2-(Boc-aminomethyl)benzyl Bromide
2-(Boc-aminomethyl)benzyl Bromide
Formel: C₁₃H₁₈BrNO₂
Molekylvægt: 300.192 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20257492
CAS-nummer: 220364-33-0