2-Amino-4'-methoxybenzophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471451-1G OR471451-250MG OR471451-500MG
APOSOR471451-1GEA 7180 DKK
APOSOR471451-1G APOSOR471451-250MG APOSOR471451-500MG
2-Amino-4'-methoxybenzophenone
2-Amino-4'-methoxybenzophenone
Formel: C₁₄H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00034063
CAS-nummer: 36192-61-7