3-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR471447-5G OR471447-1G
APOSOR471447-5GEA 9070 DKK
APOSOR471447-5G APOSOR471447-1G
3-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
3-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Formel: C₉H₉ClO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11935789
CAS-nummer: 23434-95-9