(R)-3-(4-Bromophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR471446-5G OR471446-1G
APOSOR471446-5GEA 7570 DKK
APOSOR471446-5G APOSOR471446-1G
(R)-3-(4-Bromophenyl)-2-hydroxypropionic acid
(R)-3-(4-Bromophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Formel: C₉H₉BrO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28977374
CAS-nummer: 1141478-88-7