2-Methylbutyl Chloroformate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471440-1G OR471440-25G OR471440-5G
APOSOR471440-1GEA 1540 DKK
APOSOR471440-1G APOSOR471440-25G APOSOR471440-5G
2-Methylbutyl Chloroformate
2-Methylbutyl Chloroformate
Formel: C₆H₁₁ClO₂
Molekylvægt: 150.603 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28127255
CAS-nummer: 20412-39-9