3-Hydroxy-3-methyl-2-(methylamino)butyric acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471435-1G OR471435-250MG
APOSOR471435-1GEA 7570 DKK
APOSOR471435-1G APOSOR471435-250MG
3-Hydroxy-3-methyl-2-(methylamino)butyric acid
3-Hydroxy-3-methyl-2-(methylamino)butyric acid
Formel: C₆H₁₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18431958
CAS-nummer: 108677-84-5