(S)-4-Isobutyloxazolidin-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471431-5G OR471431-1G
APOSOR471431-5GEA 6880 DKK
APOSOR471431-5G APOSOR471431-1G
(S)-4-Isobutyloxazolidin-2-one
(S)-4-Isobutyloxazolidin-2-one
Formel: C₇H₁₃NO₂
Molekylvægt: 143.184 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06656594
CAS-nummer: 17016-85-2