3-[Phenyl[(2-tetrahydropyranyl)oxy]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471412-1G OR471412-100MG OR471412-250MG
APOSOR471412-1GEA 16300 DKK
APOSOR471412-1G APOSOR471412-100MG APOSOR471412-250MG
3-[Phenyl[(2-tetrahydropyranyl)oxy]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
3-[Phenyl[(2-tetrahydropyranyl)oxy]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₆H₁₇NO₅
Molekylvægt: 303.31 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28977378
CAS-nummer: 2006278-04-0